Läs mer
Invitrogen™ Totalt exosomisoleringsreagens (från cellodlingsmedia)
Produktkod. 13335394
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13335394 50 ml 50ml
1 options
Produktkod. 13335394 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4478359
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Total Exosome Isolation Reagent (från cellodlingsmedia) möjliggör snabb och effektiv anrikning av intakta exosomer från cellodlingsmediaprover.
Total exosom Isolationsreagens (från cellodlingsmedier) möjliggör snabb och effektiv berikning av intakta exosomer från cellodlingsmedier.
  • Maximera återvinningen av intakta exosomer för alla typer av nedströmsapplikationer
  • Isolera enkelt exosomer med vårt enkla och pålitliga protokoll
  • Undvik tidskrävande ultracentrifugering
  • Maximal flexibilitet—kan skalas upp eller ner beroende på urvalets storlek
Isolering av exosomer kan vara en tråkig, ospecifik och svår process. Total Exosom Isolation Reagens (från cellkulturmedia) möjliggör enkel och tillförlitlig koncentration av intakta exosomer från cellmedieprover med ett protokoll som är skalbart beroende på din provstorlek.
Genom att binda vattenmolekyler tvingar reagenset ut mindre lösliga komponenter som vesiklar ur lösningen, vilket gör att de kan samlas upp genom en kort, låg hastighets centrifugering. Reagensen tillsätts cellmedieprovet och lösningen inkuberas över natten vid 2°till 8 °C. De utfällda exosomerna återvinns med standardcentrifugering på 10 000 x g i 60 minuter. Pelleten suspenderas sedan i PBS eller liknande buffert, och exosomerna är redo för nedströms analys eller vidare rening med affinitetsmetoder. Total RNA och protein kan sedan renas med hjälp av Total Exosom RNA och Protein Isolation Kit, eller så kan de intakta exosomerna användas för biologiska studier av deras vägar, funktioner och transport. För immunutfällning av exosomala proteiner, använd exosom immunutfällning (Protein A) eller exosom immunutfällning (Protein G).
För att isolera intakta exosomer från blodserumprover rekommenderar vi Total Exosom Isolation Reagent (från serum).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Total exosom isolering
Slutlig produkttyp Exosomer
Kvantitet 50 ml
Provtyp Cellkulturmedia