Läs mer
Invitrogen™ Totalt exosomisoleringsreagens (från serum)
Beskrivning
Total Exosome Isolation Reagent (från serum) möjliggör snabb och effektiv anrikning av intakta exosomer från blodserumprover med vårt enkla och pålitliga protokoll.
- Maximera återvinningen av intakta exosomer för alla typer av nedströmsapplikationer
- Maximera —flexibiliteten kan skalas upp eller ned beroende på provstorleken
- Möjliggör enkel och pålitlig koncentration av intakta exosomer från blodserumprover
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Produkttyp | Total exosom isolering |
| Slutlig produkttyp | Exosomer |
| Kvantitet | 6 ml |
| Provtyp | Serum |
| Frakt skick | Rumstemperatur |