Läs mer
Invitrogen™ Totalt exosomisoleringsreagens (från urin)
Produktkod. 15403913
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403913 50 ml 50ml
1 options
Produktkod. 15403913 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4484452
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Total Exosome Isolation Reagent från urin möjliggör snabb och effektiv anrikning av intakta exosomer med ett protokoll som är skalbart beroende på provstorlek.
Total Exosome Isolation Reagent från urin möjliggör snabb och effektiv anrikning av intakta exosomer med ett protokoll som är skalbart beroende på provstorlek.
  • Maximera återvinningen av intakta exosomer för alla typer av nedströmsapplikationer
  • Undvik tidskrävande ultracentrifugering
  • Maximera —flexibiliteten kan skalas upp eller ned beroende på provstorleken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
Produkttyp Total exosom isolering
Slutlig produkttyp Exosomer
Formatera Vätska
Kvantitet 50 ml