Läs mer
Invitrogen™ Totalt exosom-RNA& Proteinisoleringssats
Produktkod. 13463119
Change view
Kvantitet:
40 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
13463119 40 förberedelser
1 options
Produktkod. 13463119 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4478545
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Total Exosome RNA och Protein Isolation Kit möjliggör isolering av totalt RNA och proteiner från exosomprover extraherade från biologiska vätskor (t.ex. genom att använda en Total Exosome Isolation (från cellodlingsmedia) eller Total Exosome Isolation (från serum).
Total Exosome RNA och Protein Isolation Kit möjliggör isolering av totalt RNA och proteiner från exosomprover extraherade från biologiska vätskor (t.ex. genom att använda en Total Exosome Isolation (från cellodlingsmedia) eller Total Exosome Isolation (från serum).
  • Extraherar mycket rent totalt RNA (inklusive liten RNA-fraktion) från exosomer
  • Återvinner protein och RNA från samma prov
  • Kompatibel med alla protokoll för exosomisolering
Inte kompatibel med hög genomströmning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Western Blot, mikroRNA-analys
Produkttyp Total exosom isolering
Slutlig produkttyp Totalt RNA, protein, mikro-RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Isoleringsteknik Spinnkolonn (glasfiberfilter), organisk extraktion
Reningsmål Totalt RNA, Protein, RNA& Protein, miRNA
Kvantitet 40 förberedelser
Provtyp Organell& Vesikelrelaterade prover, exosomer
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Total Exosome RNA & Protein Isolation Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)