Läs mer
Invitrogen™ TrackIt™ 100 bp DNA-stege
Description
Includes
Innehåller: TrackIt™ 100 bp DNA-stege (0,1 μg/μ L) i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,06 % XCFF, 0,6 % tartrazin och 5 % glycerol; För 100 ansökningar
Invitrogen TrackIt 100 bp DNA Ladder är redo att användas och designad för storleksmätning och approximativ kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 100 bp till 2 000 bp. 100 bp DNA Ladder består av 13 individuella kromatografi-renade DNA-fragment och har referensband vid 2000, 1500 och 600 bp för enkel orientering.
TrackIt 100 bp DNA Ladder är idealisk för separation på 12 –% agarose -geler.
Invitrogen TrackIt 100 bp DNA Ladder är klar att använda och designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 100 bp till 2 000 bp. 100 bp DNA Ladder består av 13 individuella kromatografirenade DNA-fragment och har referensband på 2000, 1500 och 600 bp för enkel orientering.
TrackIt 100 bp DNA Ladder är idealisk för separation på –1 2% agarosgeler.
Höjdpunkter av TrackIt 100 bp DNA-stege:
• Skarpa, klara —bandkromatografirenade fragment för konsekventa och pålitliga resultat och stabila vid rumstemperatur upp till sex månader
•Klar att använda —färdigblandad med 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer för spårning av DNA-migrering
•Exakt —en exakt mängd DNA
i varje band Produktanvändning
Den dubbelsträngade DNA-stegen kan visualiseras på 1 –2 % agarosgel efter etidiumbromid eller SYBR Säker färgning. Stegen är designad med en enhetlig intensitet av DNA-band för en tydlig vy av varje band. En exakt mängd DNA i varje band tillåter ungefärlig kvantifiering av DNA-prover.
Order Info
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | •500 μL TrackIt 100 bp DNA-stege • 1 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader. Under längre perioder, förvara vid -20 °C. |
| Koncentration | 0,1μ g/μ L |
| Gel typ | Agaros |
| Klar att ladda | Ja |
| Provladdningsvolym | 1 mL |
| Storleksintervall | 100 till 2000 bp |
| Volym (metrisk) | 50μ g |
| Gelkompatibilitet | Agarosgel |
| Antal reaktioner | 100 ansökningar |
| Kvantitet | 50μ g |
| Show More |