Läs mer
Invitrogen™ TrackIt™ 50 bp DNA-stege
Beskrivning
TrackIt™ 50bp DNA Ladder consists of 16 blunt-ended fragments at 50bp increments and is suitable for sizing double-stranded DNA from 50 to 800bp. This ladder can be stained with SYBR™ Safe, ethidium bromide and other nucleic acid stains or radiolabeled using T4 polynucleotide kinase or T4 DNA polymerase. For easy reference on agarose gels, the 350bp band is two- to three-times brighter than the other bands in the ladder. Compatible with agarose and E-Gel™ gels.
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
TrackIt™ 50bp DNA Ladder består av 16 trubbiga fragment i steg om 50bp och är lämplig för dimensionering av dubbelsträngat DNA från 50 till 800bp. Denna stege kan färgas med SYBR™ Säker, etidiumbromid och andra nukleinsyrafläckar eller radiomärkt med hjälp av T4 polynukleotidkinas eller T4 DNA-polymeras. För enkel referens på agarosgeler är 350bp-bandet två till tre gånger ljusare än de andra banden i stegen. Kompatibel med agaros och E-Gel™ geler.
Akrylamidgelelektrofores, agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •500 μL TrackIt 50 bp DNA-stege • 1 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader. Under längre perioder, förvara vid -20 °C. |
| Koncentration | 0,1μ g/μ L |
| Gel typ | Agaros |
| Produkttyp | DNA-stege |
| Klar att ladda | Ja |
| Provladdningsvolym | 1 mL |
| Storleksintervall | 100 till 2500 bp |
| Volym (metrisk) | 500 μL |
| Gelkompatibilitet | Agarosgel |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Visa mer |