Läs mer
Invitrogen™ TrackIt™ Cyan/orange laddningsbuffert
Beskrivning
Innehåller
TrackIt™ Cyan/Orange Loading Buffer består av 30 % (v/v) glycerol, 60 mM Tris-HCl (pH 7,5), 60 mM EDTA, 0,36 % (w/v) XCFF och 2,4 % (w/v) Orange G. TrackIt™ Cyan/gul laddningsbuffert består av 30 % (volym/volym) glycerol, 60 mM Tris-HCl (pH 7,5), 60 mM EDTA, 0,36 % (vikt/volym) XCFF och 3,6 % (vikt/volym) Tartrazin
TrackIt™ Ladda buffertar laddningsbuffertar innehåller två spårningsfärgämnen, en som går bakom provet och en som går före provet. Spårningsfärgämnena fungerar som visuella markörer för att följa migration under elektrofores och indikerar när maximal upplösning av DNA-fragment har uppnåtts. Dessutom kommer visualisering av DNA-band inte att skymmas av spårningsfärgämnen eftersom de går utanför gränserna för de flesta DNA-prover.
- TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer rekommenderas för DNA-fragment mellan 50 bp och 10 Kb
- TrackIt Cyan/gul laddningsbuffert rekommenderas för DNA-fragment mellan 10 bp och 1 Kb
- För användning med agaros och E-Gel™ geler
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •3 x 0,5 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader. Under längre perioder, förvara vid -20 °C. |
| Buffert | Provladdningsbuffertar |
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Orange G, Xylene Cyanol, Xylene Cyanol FF (XCFF) |
| Produkttyp | Laddar buffert |
| Provladdningsvolym | 0.5 mL |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Produktlinje | TrackIt |
| Kvantitet | 3 x 0.5 mL |
| Visa mer |