Läs mer
Invitrogen™ TrackIt™ Cyan/gul laddningsbuffert
Description
Laddningsbuffertar innehåller två spårningsfärgämnen, en som går bakom provet och en som går före provet. Spårningsfärgämnen fungerar som visuella markörer för att följa migration under elektrofores och indikerar när maximal upplösning av DNA-fragment har uppnåtts. Dessutom kommer visualisering av DNA-band inte att skymmas av spårningsfärgämnen eftersom de går utanför gränserna för de flesta DNA-prover.
- TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer rekommenderas för DNA-fragment mellan 50 bp och 10 Kb
- TrackIt Cyan/gul laddningsbuffert rekommenderas för DNA-fragment mellan 10 bp och 1 Kb
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | •3 x 0,5 ml 6X TrackIt Cyan/Yellow Loading Buffer Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader. Under längre perioder, förvara vid -20 °C. |
| Buffert | Provladdningsbuffertar |
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Tartrazin, Xylencyanol, Xylencyanol FF |
| Provladdningsvolym | 0.5 mL |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Kvantitet | 3 x 0,5 ml |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |
| Produktlinje | TrackIt |
| Show More |