Läs mer
Invitrogen™ MC1061/P3 kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10388162
Change view
Kvantitet:
5 x 300μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10388162 5 x 300μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10388162 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C66303
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MC1061/P3 kemiskt kompetenta E. coli används för mycket effektiva transformationer som kräver P3-episomen för selektion och underhåll av vektorer som kodar för tyrosin-tRNA-suppressorn (syntetisk supF-gen, såsom pCDM8, pcDNA1.1 eller någon annan vektor innehållande sup F).
MC1061/P3 kemiskt kompetenta E. coli används för mycket effektiva transformationer som kräver P3-episomen för selektion och underhåll av vektorer som kodar för tyrosin-tRNA-suppressorn (syntetisk supF-gen, såsom pCDM8, pcDNA1.1 eller någon annan vektor innehållande sup F).
MC1061 E. coli -celler användes av Hanahan och medarbetare för att konstruera DH10B anstränga. Bland de ersatta generna genom att lägga till mutationer fanns rec A1 (hämmar det homologa rekombinationssystemet), änden A1 och lac Z ΔM15. Således används denna stam med dess intakta homologa rekombinationssystem i applikationer där rekombination behövs, såsom vid genetisk modifiering av E. coli genom rekombination eller plasmid-fagrekombination.
MC1061/P3 kemiskt kompetent E. coli -erbjudande:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 8 cfu/μ g
• P3-plasmid för selektion av sup F-innehållande plasmider
•hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
P3-plasmid
P3-plasmiden är en 60 kb-plasmid med lågt antal kopior som bär kanamycin-, tetracyklin- och ampicillinresistensmarkörer. Kanamycingenen är fullt aktiv och används för att selektera celler som bär P3. Tetracyklin- och ampicillingenerna bär bärnstensmutationer, som gör generna inaktiva under normal tillväxt och replikering av bakterierna. Vid transformation av en vektor som bär suppressor F-genen undertrycks bärnstensmutationerna i tetracyklin- och ampicillingenerna på P3-plasmiden, och E. coli är resistenta mot dessa antibiotika.
Obs: Den spontana reversionsgraden för bärnstensmutationen i ampicillinmarkören är 5 %, medan reversionsgraden för den bärnstensfärgade mutationen i tetracyklinmarkören är 1 %. För att minimera reversionshastigheterna, använd tetracyklin och ampicillin tillsammans för urval av E. coli (P3)-celler transformerade med SupF-plasmiden.
Genotyp F
– hsd R( rK , –mK +) ara D139Δ ( ara ABC -leu )7679 gal U gal KΔlac X74 rps L(StrR) thi mcr B / P3: Kan R Amp R (am) Tet R (am)
Hitta den belastning och det format som passar dina behov
• Vi erbjuder DH-stammar i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat för att möta dina specifika behov.
• TOP10/P3-stammen (kat. nr. C505003) kan användas där rekombination inte behövs.
• Stammar finns i flera MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Nej
Kloning av metylerat DNA Ja ( hsd )
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring •MC1021/P3 kemiskt kompetent E. coli (5 x 300μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (1 x 50μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC Medium (15 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (Streptomycin, Kanamycin, Ampicillin, Tetracyklin)
Kloning av instabilt DNA Nej
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Nej
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Kvantitet 5 x 300μ L