Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ 0,5 M EDTA, pH 8,0
Produktkod. 11568896
Change view
Kvantitet:
4 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. Kvantitet unitSize
11568896 4 x 100 ml Paket med 400
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 11568896 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15575020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
4 x 100 ml flaskor UltraPure 0,5 M EDTA, pH 8,0.
Sterilfiltrerad lösning
  • Vattenlösning framställd genom att lösa Na 2 •EDTA 2H 2 O i destillerat, avjoniserat vatten och justera pH till 8,0 med natriumhydroxid
  • Lämplig för biokemi eller molekylärbiologiska tillämpningar som kräver kelator av tvåvärda metalljoner
Agarosgelelektrofores, chip-på-chip, kromatinbiologi, DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, allmänna gDNA-reningsreagenser& Tillbehör, Genomisk DNA-rening, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nukleinsyragelelektrofores& Blotting, plasmid-DNA-rening, RNAi, epigenetik& Forskning om icke-kodande RNA
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDTA
Koncentration 0.5 M
Innehåll och lagring Innehåll: 4 flaskor (100 ml vardera) av UltraPure™ 0,5 M EDTA, pH 8,0. Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (applikation) Kromatinbiologi, Nukleinsyragelelektrofores, Blotting
pH pH 8.0
Produktlinje UltraPure
Produkttyp EDTA
Kvantitet 4 x 100 ml
Renhet Molekylärbiologi betyg
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • UltraPure 0.5M EDTA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, disodium EDTA