Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ 1 M Tris-HCl-buffert, pH 7,5
Beskrivning
Innehåller
UltraPure IM Tris-HCl, pH 7,5
- Framställd som 1 M koncentrat kan bufferten spädas till önskad koncentration
- Används inom molekylärbiologi eller allmän biokemi
- Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas-, RNas- eller proteasaktivitet upptäcktes
- Hållbar förpackning
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, allmänna gDNA-reningsreagenser& Tillbehör, genomisk DNA-rening, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 M |
| Innehåll och lagring | Förvara i kyl (2-8 °C). UltraPure™ 1M Tris-HCl, pH 7,5 garanteras i 6 månader från inköpsdatum om inte annat anges i produktdokumentationen. |
| pH | pH 7.5 |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | Tris-HCl-buffert |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Di-2-pyridyl ketone
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-pyridyl) ketone