Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Ethidium Bromid, 10 mg/ml
Beskrivning
Innehåller
10 ml 10 mg/ml lösning
UltraPure Ethidium Bromid finns tillgänglig som en vattenlösning innehållande 10 mg/ml UltraPure etidiumbromid och högrent vatten. Känslig: Detekterar så lite som 1 ng nukleinsyror i agarosgeler.
- Mångsidig: Detekterar DNA eller RNA
- Lätt att använda: Kan användas outspädd eller utspädd till önskad koncentration
- Etidiumbromid, en aromatisk förening med en fenantridinkärna, har excitationsmaxima vid 300 nm och 520 nm och ett emissionsmaximum vid 600 nm
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 10 ml 10 mg ⁄ml lösning. Förvara vid 15 °C till 30 °C |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | Ethidium bromid |
| Kvantitet | 10 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Målmolekyl | RNA, DNA |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | Ethidium Bromid |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.