Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ IM Tris-HCl, pH 8,0
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Framställda som 1 M koncentrat kan buffertar spädas till önskad koncentration
- Används inom molekylärbiologi eller allmän biokemi
- Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas-, RNas- eller proteasaktivitet upptäcktes
- Hållbar förpackning
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, allmänna gDNA-reningsreagenser& Tillbehör, Genomisk DNA-rening, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nukleinsyragelelektrofores& Blotting, plasmid DNA-rening
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 M |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| pH | pH 8.0 |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | Tris-HCl-buffert |
| Kvantitet | 1 L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |