Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ 5M NaCl
Produktkod. 11558916
Kvantitet:
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. 11558916
Brand: Invitrogen™ 24740011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sterile-filtered, pre-mixed solution containing 292.2 g/L NaCl
  • Common stock solution used in many molecular biology and forensic applications
  • Performance and Quality Testing: No DNase, RNase, or protease activity detected
ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, DNA & RNA Purification & Analysis, DNA Extraction, General gDNA Purification Reagents & Accessories, Genomic DNA Purification, Northern Blotting, Nucleic Acid Gel Electrophoresis & Blotting, RNAi, Epigenetics & Non-Coding RNA Research, Southern Blotting
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
Koncentration 5 M
Innehåll och lagring Store at 15°C to 30°C.
För användning med (applikation) Forensic, Molecular Biology
Produktlinje UltraPure
Produkttyp NaCl (Sodium Chloride)
Kvantitet 10 l
Renhet Molecular Biology Grade
Frakt skick Room Temperature
Form Liquid