Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Akrylamid
Beskrivning
UltraPure™ Akrylamid är huvudingrediensen i polyakrylamidgeler, som används för elektroforetisk separation av både nukleinsyrafragment och proteiner. DNA-fragment genererade genom restriktionsendonukleasspjälkning, dideoxisekvensering eller Maxam- och Gilbert-sekvenseringsmetoder kan separeras genom polyakrylamidgelelektrofores (PAGE).
- Proteiner kan separeras genom olika tekniker med polyakrylamidgeler, inklusive denaturerande geler med SDS eller urea, isoelektriska fokuseringsgeler och naturliga geler i en mängd olika buffertar
- Prestanda- och kvalitetstestning: Polymerisationstiden utvärderas i ett SDS-polyakrylamidgelsystem
Akrylamidgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, gelgjutning, nukleinsyragelelektrofores& Blotting, Protein Gel Elektrofores, Proteiner, Expression, Isolering& Analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | Gelelektrofores |
| Kvantitet | 500 g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | Akrylamid |
Säkerhet och hantering
- UltraPure Acrylamide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H372-Orsakar organskador.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide