Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Kalvtymus DNA-lösning
Kvantitet:
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
UltraPure DNA-lösningar från Calf Thymus är färdiga att använda, klippta DNA-lösningar som används direkt vid framställning av prehybridiserings- och hybridiseringslösningar.
- DNA-lösning framställd av högrent, fenol/kloroform-extraherat DNA och DNas-fritt och RNas-fritt (DEPC-behandlat) destillerat, avjoniserat vatten och skärs till en genomsnittlig storlek på≤ 2 000 bp
- Koncentrationen justeras till 10 mg/ml
- Prestanda- och kvalitetstestning: Koncentration, storleksverifiering, viskositet och ultraviolett absorbans (A 260 /A 280 ) testas analytiskt
Chip-on-Chip, kromatinbiologi, DNA& RNA-rening& Analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores& Blotting, RNAi, Epigenetik& Non-Coding RNA Research, Southern Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| För användning med (applikation) | Kromatinbiologi, Nukleinsyragelelektrofores, Blotting |
| Nyckelfunktioner | Blockera icke-specifik hybridisering |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | Kalvtymus DNA-lösning |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Reagenstyp | Kalv Thymus DNA |
| Frakt skick | Torr is |