Läs mer
Invitrogen™ Denhardts lösning (50X)
Beskrivning
För användning med: 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion Personal Genome Machine™ (PGM™ ) System, KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor, MagMA
- Blandning av blockeringsmedel som används i membranbaserade hybridiseringsprotokoll
- Innehåller 1% Ficoll (typ 400), 1 % polyvinylpyrrolidon och 1 % bovint serumalbumin
DNA& RNA-rening& Analys, genuttrycksanalys& Genotypning, mikroarrayanalys, Northern blotting, nukleinsyragelelektrofores& Blotting, Southern Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Blotting Buffer |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | Denhardts lösning |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |