Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Ditiotreitol
Produktkod. 11568736
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11568736
Brand: Invitrogen™ 15508013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
UltraPure Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens), som reducerar disulfider till motsvarande tioler, används i låga koncentrationer för att stabilisera enzymer som innehåller fria sulfhydrylgrupper.
UltraPure Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens), som reducerar disulfider till motsvarande tioler, används i låga koncentrationer för att stabilisera enzymer som innehåller fria sulfhydrylgrupper. Högre koncentrationer av DTT används för att klyva disulfidbindningar i polypeptider och för att underlätta proteindenaturering av detergenter eller kaotropa medel.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5° till -30 °C).
För användning med (applikation) Proteinelektrofores& Western Blotting
Produktlinje UltraPure
Kvantitet 5 g
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is