Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ DNA-typning Grade™ 50X TAE-buffert
Beskrivning
UltraPure DNA-typning Grade™ 50X TAE Buffer är en sterilfiltrerad lösning av 2M Tris-acetat och 50 mM EDTA. För att förbereda en 1X lösning, blanda en volym av UltraPure 50X TAE-buffert med 49 volymer destillerat vatten.
- Innehåller 40 mM Tris-acetat och 1 mM EDTA med ett pH på 8,3 vid 23 °C.
- Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNase-aktivitet upptäcktes
- Kompatibel med agaros och E-Gel™ geler
- Hållbar förpackning
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Löpande buffert |
| Koncentration | 50 X |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Gelkompatibilitet | E-Gel™ agarosgeler |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | TAE-buffert |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |