Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Ethidium Bromide, 0.625 mg/mL
Produktkod. 15361527
Change view
Detektionsmetod:
Gelelektrofores
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Detektionsmetod unitSize
15361527 Gelelektrofores Varje
1 options
Produktkod. 15361527 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A25645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fluorescent dye used to detect nucleic acids in agarose gels and cesium chloride (CsCl) gradient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 1 mL ethidium bromide dropper (0.625 mg/mL)
Store at room temperature.
Detekteringsplats In-Gel Detection
Detektionsmetod Gelelektrofores
Etikett eller färgämne Ethidium Bromide
Frakt skick Room Temperature
Målmolekyl DNA & RNA
Produktlinje UltraPure
Produkttyp Ethidium Bromide