Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Etylendiamintetraättiksyra, dinatriumsalt, dihydrat (Na 2 EDTA 2·H 2 O)
Kvantitet:
500 g
Beskrivning
- UltraPure Etylendiamintetraättiksyra, dinatriumsalt, dihydrat (Na 2 EDTA •2H 2 O), är en kelator av tvåvärd metallkatjon
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, allmänna gDNA-reningsreagenser& Tillbehör, genomisk DNA-rening, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EDTA |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | Biokemi, Molekylärbiologi |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | Etylendiamintetraättiksyra, dinatriumsalt, dihydrat |
| Kvantitet | 500 g |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Pulver |