Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Formamid
Beskrivning
UltraPure Formamid används vanligtvis för att denaturera nukleinsyror för sekvensering av gelelektrofores, elektronmikroskopi och hybridisering. En vätska vid rumstemperatur, UltraPure Formamid är vakuumdestillerat och förpackat under torrt kväve och kan användas som levererat för många applikationer inom tre månader från inköpsdatum. Eftersom nedbrytningsprodukterna av formamid bryter ner nukleinsyror, bör formamid för känsliga tillämpningar avjoniseras genom behandling med ett jonbytarharts med blandad bädd omedelbart före användning.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| För användning med (applikation) | Cellulär bildbehandling/Nukleinsyragelelektrofores & blotting |
| Produkttyp | Formamid |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhet | DNas-fri, RNas-fri |
| Kvantitet | 500 g |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Form | Vätska |