Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Glycerol
Produktkod. p-4926984
Kvantitet:
500 ml
3,8 l
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11508746
Brand: Invitrogen™ 15514011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
UltraPure Glycerol är lämplig för koncentration och lagring av enzymer vid låga temperaturer. En 50 % (v/v) lösning fryser inte vid -20 °C.
  • UltraPure Glycerol är lämplig för koncentration och lagring av enzymer vid låga temperaturer
  • En 50 % (v/v) lösning fryser inte vid -20 °C
  • Eftersom den har en densitet på 1,26 g/ml används glycerol ofta som en komponent i elektroforesladdningsbuffertar
  • UltraPure Glycerolgradienter kan användas för att rena proteiner, bakteriofager eller organeller
  • Omdestillerad UltraPure Glycerol är≥ 99% ren
  • Ingen DNas-, RNas- eller proteasaktivitet upptäcktes
  • Förvara i rumstemperatur
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje UltraPure
Renhet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska