Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Glycin
Produktkod. 11568746
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11568746
Brand: Invitrogen™ 15527013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lämplig för buffring vid extremer av vanligt buffringsområde
  • UltraPure Glycin är en aminosyra, med pKa1 på 2,3 och ett pKa2 på 9,6, som används vid framställning av vissa elektroforesbuffertar
1D gelelektrofores, chip-på-chip, kromatinbiologi, kromatinimmunutfällning (ChIP), proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering& Analys, RNAi, Epigenetik& Forskning om icke-kodande RNA
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycin
Innehåll och lagring Förvara vid 15 °C till 30 °C.
Produktlinje UltraPure™
Produkttyp Glycin
Kvantitet 500 g
Renhet Molekylärbiologi betyg
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Form Pulver