Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Glykogen
Produktkod. 10757844
Change view
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10757844 100μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10757844 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10814010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1362.00 SEK
    1293.65 SEK / 100µL
    Save 68.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1 injektionsflaska innehållande μ100 L 20 μg/μ L ultrarent glykogen
Används som bärare för nukleinsyrafällning i etanol
  • Koncentration: μ20 g/μ L i RNasfritt vatten
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas- eller RNase-aktivitet upptäckt
Chip-on-Chip, kromatinbiologi, DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, allmänna gDNA-reningsreagenser& Tillbehör, Genomisk DNA-rening, RNAi, Epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet Molekylärbiologi
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska innehållande 100μ l av 20μ g/μ l ultrarent glykogen.
Förvara vid -5 °C till -30 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Kvantitet 100μ L
Produkttyp Glykogen
Produktlinje UltraPure
Form Vätska