Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Guanidinhydroklorid
Beskrivning
UltraPure Guanidinhydroklorid är en stark proteindenatureringsmedel. I en högkoncentrerad (5 till 6M) guanidinhydrokloridlösning vecklas många proteiner ut sig och separeras i sina ingående polypeptidkedjor. Guanidinhydroklorid används i stor utsträckning för att rena nukleinsyror från cellextrakt och är användbar som en RNas-inhibitor under isoleringen av mRNA från däggdjursceller.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | RNA-extraktion |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Produkttyp | Guanidinhydroklorid |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhet | DNas-fri, RNas-fri |
| Kvantitet | 500 g |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Form | Pulver |