Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Guanidin isotiocyanatlösning
Produktkod. 11598746
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11598746 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11598746 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15577018
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
UltraPure Guanidinisotiocyanatlösning består av 4M guanidinisotiocyanat, 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 25 mM EDTA.
UltraPure Guanidinisotiocyanatlösning består av 4M guanidinisotiocyanat, 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 25 mM EDTA. Det kan användas som en del av ett protokoll, baserat på guanidinisotiocyanatproceduren för att isolera intakt mRNA från vävnader eller odlade celler.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
För användning med (applikation) RNA-extraktion
Produkttyp Guanidin isotiocyanat
Produktlinje UltraPure
Renhet DNas-fri, RNas-fri
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Form Vätska