Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Sillsperma DNA-lösning
Beskrivning
UltraPure DNA-lösningar från kalvtymus, sillspermier eller laxspermier är färdiga att använda, klippta DNA-lösningar som används direkt vid framställningen av förhybridiserings- och hybridiseringslösningar. Dessa beredda lösningar används för att blockera den icke-specifika fästningen av sonden till ytan av ett membran. DNA-lösningarna framställs av högrent, fenol/kloroform-extraherat DNA och DNas-fritt och RNas-fritt (DEPC-behandlat) destillerat, avjoniserat vatten och skärs till en genomsnittlig storlek på≤ 2 000 bp. Koncentrationen justeras till 10 mg/ml.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| För användning med (applikation) | Kromatinbiologi, Nukleinsyragelelektrofores, Blotting |
| Nyckelfunktioner | Blockera icke-specifik hybridisering |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | Sillsperma DNA-lösning |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Reagenstyp | Sillsperma DNA |
| Frakt skick | Torr is |