Läs mer
Invitrogen™ Guanidin isotiocyanat
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
UltraPure Guanidin isothiocyanat är en stark proteindenaturant när den används i höga koncentrationer. Det är användbart vid isolering av intakt RNA från källor rika på RNas såsom bukspottkörteln.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | RNA-extraktion |
| Produkttyp | Guanidin isotiocyanat |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhet | DNas-fri, RNas-fri |
| Kvantitet | 500 g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Pulver |