Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ N,N'-metylenbisakrylamid
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- UltraPure N,N′ -Metylenbisakrylamid är vanligast använda tvärbindningsmedel för polyakrylamidgeler
Akrylamidgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, gelgjutning, nukleinsyragelelektrofores& Blotting, Protein Gel Elektrofores, Proteiner, Expression, Isolering& Analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | Gelelektrofores |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | N,N'-metylenbisakrylamid |
| Kvantitet | 100 g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |