Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Fenol: Kloroform: Isoamylalkohol (25:24:1, v/v)
Produktkod. 11518756
Change view
Kvantitet:
100 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11518756 100 ml 100ml
11528756 400 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11518756 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15593031
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
UltraPure™ Fenol:Kloroform:Isoamylalkohol (25:24:1, v/v) används vid rening av nukleinsyror. Detta reagens består av mycket ren kloroform, isoamylalkohol och UltraPure™ Fenol mättad med Tris-HCl.
  • Reagenset består av mycket ren kloroform, isoamylalkohol och UltraPure™ Fenol mättad med Tris-HCl
  • När blandningar extraheras med fenol:kloroform:isoamylalkohol, denatureras proteiner och samlas upp i den organiska fasen eller i mellanfasen, medan nukleinsyror förblir i vattenfasen
  • UltraPure™ Fenol: Kloroform: lsoamyl Alkohol innehåller inga konserveringsmedel
  • Den är förpackad under en inert gas i splittringsbeständiga, plastbelagda bärnstensfärgade flaskor
  • Lösningens utseende utvärderas vid rumstemperatur
  • Ingen RNas- eller DNas-aktivitet detekteras
  • Förvara i kylen vid 2 °C till 8 °C
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenoler
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C. För att öka produktens stabilitet rekommenderas att gasvolymen ovanför lösningen spolas med argon eller kväve efter varje användning.
pH 8.05
Produktlinje UltraPure
Renhet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • UltraPure Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Chloroform,1-Butanol, 3-methyl-