Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ SDS-lösning, 10 %
Produktkod. 10154042
Change view
Kvantitet:
1 l
4 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10154042 1 l 1 L
11538896 4 x 100 ml 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10154042 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 24730020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2540.00 SEK
    2387.65 SEK / 1 L
    Save 152.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Filtrerad och redo att användas
UltraPure 10 % SDS Solution är en förblandad vattenlösning innehållande 10 % natriumdodecylsulfat (SDS). SDS är ett proteindenatureringsmedel som används i polyakrylamidgelelektrofores för molekylviktsbestämningar.
  • Används för att dissociera nukleinsyra-proteinkomplex i DNA-extraktionsprotokoll, för att störa cellmembran och för att förbereda förhybridiserings- och hybridiseringslösningar
  • Hållbar förpackning
DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, genuttrycksanalys& Genotypning, Allmänna gDNA-reningsreagenser och tillbehör, genomisk DNA-rening, mikroarrayanalys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och -blotting, Southern Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 flaska innehållande 1 L Ultrapure SDS vid 10 % koncentration (vikt/volym). Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 0.1
Form Vätska
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores, blotting
Kvantitet 1 l
Reagenstyp SDS
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttyp SDS-lösning
compliance-icons
Produktbeteckning
  • UltraPure SDS Solution, 10%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulphate