Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ SDS-lösning, 10 %
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11538896
Change view
Kvantitet:
1 l
4 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11538896 4 x 100 ml 400ml
10154042 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11538896 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15553027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1314.00 SEK
    1235.65 SEK / 400ml
    Save 78.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Filtrerad och redo att användas
UltraPure 10 % SDS Solution är en förblandad vattenlösning innehållande 10 % natriumdodecylsulfat (SDS). SDS är ett proteindenatureringsmedel som används i polyakrylamidgelelektrofores för molekylviktsbestämningar.
  • Används för att dissociera nukleinsyra-proteinkomplex i DNA-extraktionsprotokoll, för att störa cellmembran och för att förbereda förhybridiserings- och hybridiseringslösningar
  • Hållbar förpackning
DNA& RNA-rening& Analys, DNA-extraktion, genuttrycksanalys& Genotypning, Allmänna gDNA-reningsreagenser och tillbehör, genomisk DNA-rening, mikroarrayanalys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och -blotting, Southern Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Form Vätska
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores, blotting, DNA-extraktion
Kvantitet 4 x 100 ml
Reagenstyp SDS
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttyp SDS-lösning