Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ SSC, 20X
Produktkod. 10515203
Change view
Kvantitet:
1 l
4 l
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10515203 1 l 1 L
11598976 4 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10515203 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15557044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 SEK
    261.65 SEK / 1 L
    Save 39.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning i nukleinsyrahybridiseringar och blötöverföringsapplikationer
UltraPure 20X SSC är en lösning formulerad och används i koncentrationer från 0,2X till 20X, beroende på applikation.
  • Levereras i 1 L plastflaskor/4 L/10 L stapelbar Cubitainer™ Låda
  • Sterilfiltrerad UltraPure 20X SSC innehåller 3,0 M NaCl och 0,3 M natriumcitrat, vid pH 7,0
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas- eller RNase-aktivitet upptäcktes
DNA& RNA-rening& Analys, genuttrycksanalys& Genotypning, mikroarrayanalys, Northern blotting, nukleinsyragelelektrofores& Blotting, Southern Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 20 X
Form Vätska
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores, blotting
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttyp SSC