Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ SSC, 20X
Kvantitet:
1 l
4 l
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Beskrivning
UltraPure 20X SSC är en lösning formulerad och används i koncentrationer från 0,2X till 20X, beroende på applikation.
- Levereras i 1 L plastflaskor/4 L/10 L stapelbar Cubitainer™ Låda
- Sterilfiltrerad UltraPure 20X SSC innehåller 3,0 M NaCl och 0,3 M natriumcitrat, vid pH 7,0
- Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas- eller RNase-aktivitet upptäcktes
DNA& RNA-rening& Analys, genuttrycksanalys& Genotypning, mikroarrayanalys, Northern blotting, nukleinsyragelelektrofores& Blotting, Southern Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Koncentration | 20 X |
| Produkttyp | SSC |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Produktlinje | UltraPure |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |