Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ SSPE, 20X
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Beskrivning
- UltraPure 20X SSPE är beredd buffertkoncentrat
- Levereras i 1 L plastflaskor/4 L/10 L stapelbar Cubitainer™ , Box
- Sterilfiltrerad UltraPure 20X SSPE innehåller 3,0 M NaCl, 0,2M NaH2P04 och 0,02M EDTA vid pH 7,4
- Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas- eller RNase-aktivitet upptäcktes. Hållbar förpackning
DNA& RNA-rening& Analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores& Blotting, Southern Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20 X |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Produktlinje | UltraPure™ |
| Produkttyp | SSPE |
| Kvantitet | 1 L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- UltraPure SSPE, 20X
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide