Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ SSPE, 20X
Produktkod. 11578896
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Produktkod. 11578896
Brand: Invitrogen™ 15591027
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning i nukleinsyrahybridiseringar och blötöverföringsapplikationer
  • UltraPure 20X SSPE is prepared buffer concentrate
  • Supplied in 1 L plastic bottles/4 L/10 L stackable Cubitainer™, Box
  • Sterile-filtered UltraPure 20X SSPE contains 3.0 M NaCl, 0.2M NaH2PO4, and 0.02M EDTA at pH 7.4
  • Performance and Quality Testing: No DNase or RNase activity detected. Sustainable packaging
DNA & RNA Purification & Analysis, Northern Blotting, Nucleic Acid Gel Electrophoresis & Blotting, Southern Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20 X
Innehåll och lagring Store at room temperature.
För användning med (applikation) Nucleic Acid Gel Electrophoresis, Blotting
Produktlinje UltraPure™
Kvantitet 10 L
Frakt skick Room Temperature
Form Liquid