Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ sackaros
Beskrivelse
UltraPure Sackaros är lämplig för att bilda densitetsgradienter för en mängd olika separationsapplikationer. Det används för att separera RNA, för att förbereda bakteriofagλ -DNA-armar, och för att separera proteiner. UltraPure Sackarosgradienter bildas typiskt genom användning av gradientbildare eller genom skiktning av två eller flera sackaroslösningar i varierande mängder i ett centrifugrör.
Prestanda- och kvalitetstestning
Ingen proteasaktivitet upptäckt.
Ordreinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | sackaros |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | Densitetsgradienter - Separationsapplikationer |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 5 kg |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Form | Pulver |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.