Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ TAE-buffert, 10X
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
4 L
Beskrivning
- UltraPure 10X TAE Buffer är sterilfiltrerad lösning av 400 mM Tris-acetat och 10 mM EDTA
- TAE-buffert är den vanligaste bufferten för agaros-DNA-elektrofores
- Levereras i 1 L plastflaskor/4 L/10 L stapelbar Cubitainer™ Låda
- 1X TAE-buffertlösning innehåller 40 mM Tris-acetat och 1 mM EDTA vid pH 8,3
- Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNase-aktivitet upptäcktes. Hållbar förpackning
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Löpande buffert |
| Koncentration | 10 X |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Formatera | Flaska |
| Gelkompatibilitet | Agarose Geler |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | TAE-buffert |
| Kvantitet | 4 L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |