Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ TAE-buffert, 10X
Produktkod. p-4926452
Change view
Kvantitet:
1 l
4 l
Förpackningsstorlek:
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10154672 1 l -
11548896 4 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10154672 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15558042
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kompatibel med agarosgeler
  • UltraPure 10X TAE Buffer är sterilfiltrerad lösning av 400 mM Tris-acetat och 10 mM EDTA
  • TAE-buffert är den vanligaste bufferten för agaros-DNA-elektrofores
  • Levereras i 1 L plastflaskor/4 L/10 L stapelbar Cubitainer™ Låda
  • 1X TAE-buffertlösning innehåller 40 mM Tris-acetat och 1 mM EDTA vid pH 8,3
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNase-aktivitet upptäcktes. Hållbar förpackning
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Löpande buffert
Koncentration 10 X
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Formatera Flaska
Gelkompatibilitet Agarose Geler
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores, blotting
Produktlinje UltraPure
Produkttyp TAE-buffert
Kvantitet 1 l