Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ TBE-buffert, 10X
Beskrivning
UltraPure 10X TBE Buffer är en sterilfiltrerad lösning av 1 M Tris, 0,9 M borsyra och 0,01 M EDTA som används för att förbereda 1X buffert för polyakrylamid- och agarosgelelektrofores.
- UltraPure 10X TBE Buffer finns i 1 L plastflaska/10 L Cubitainer™ låda
- Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas-, RNas- eller proteasaktivitet upptäcktes. Hållbar förpackning
Akrylamidgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Löpande buffert |
| Koncentration | 10 X |
| Innehåll och lagring | Innehåll: En flaska (1 L) UltraPure™ 10X TBE Buffert Förvaring: Rumstemperatur |
| Formatera | Flaska |
| Gelkompatibilitet | Polyakrylamidgeler, agarosgeler |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | TBE-buffert |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- TBE BUFFER, 10X
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: boric acid