Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ TBE-buffert, 10X
Produktkod. 11508986
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11508986 10 l Varje
10358142 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11508986 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15581028
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kompatibel med agarosgeler
UltraPure 10X TBE Buffer är en sterilfiltrerad lösning av 1 M Tris, 0,9 M borsyra och 0,01 M EDTA som används för att förbereda 1X buffert för polyakrylamid- och agarosgelelektrofores.
  • UltraPure 10X TBE Buffer finns i 1 L plastflaska/10 L Cubitainer™ låda
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas-, RNas- eller proteasaktivitet upptäcktes. Hållbar förpackning
Akrylamidgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Löpande buffert
Koncentration 10 X
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Formatera Flaska
Gelkompatibilitet Polyakrylamidgeler, agarosgeler
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores, blotting
Produktlinje UltraPure
Produkttyp TBE-buffert
Kvantitet 10 l