Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ TEMED
Kvantitet:
30 ml
Förpackningsstorlek:
30ml
Beskrivning
- Används för polymerisation av akrylamidgeler
Akrylamidgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, gelgjutning, nukleinsyragelelektrofores& Blotting, Protein Gel Elektrofores, Proteiner, Expression, Isolering& Analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C, mörkt. |
| För användning med (applikation) | Gelelektrofores |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | TEMED |
| Kvantitet | 30 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- UltraPure TEMED
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane