Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Tris Buffer (pulverformat)
Beskrivning
Innehåller
En behållare på 1 kg UltraPure Tris buffertmedel
- Används på grund av dess buffringsområde (pH 7,0 till 9,0) och kompatibilitet med många enzymer, inklusive restriktionsendonukleaser och DNA-modifierande enzymer
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris |
| Innehåll och lagring | Innehåll: En behållare (1 kg) av UltraPure™ Tris buffertmedel |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | Tris buffert |
| Kvantitet | 1 kg |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Form | Pulver |