Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Tris hydroklorid
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
- UltraPure Tris hydroklorid [tris(hydroximetyl)aminometanhydroklorid] används för att förenkla framställning av Tris-buffertar
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttyp | Tris hydroklorid |
| Kvantitet | 500 g |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Form | Pulver |