Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose-1000
Produktkod. 10460755
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
10460755 100 g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10460755 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 16550100
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
100g påse
Lätthällbar pip minskar spill och föroreningar
UltraPure Agarose-1000 är polysackarid som används för storleksbaserad separation av nukleinsyror i agarosgelelektrofores. UltraPure Agarose 1000 är speciellt framtagen för högupplöst separation av små (< 1 000 bp) DNA-, RNA- och PCR-fragment. Denna standard smälttemperaturagaros kan lösa upp DNA-fragment som skiljer sig i så lite som 10 bp i storlek
  • Idealisk för analys och återvinning av små DNA- och RNA-fragment
  • Stark gelstruktur möjliggör bättre hantering
  • Förbättrad klarhet möjliggör förbättrad synlighet av fragment
  • Förbättrad förpackning: Miljövänliga, hållbara förpackningar använder 75 % mindre plast än originalflaskorna
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Prestanda av UltraPure Agarose 1000 utvärderas för att uppfylla specifikationer i utseende, fukt, gelstyrka, gelningstemperatur, smälttemperatur, sulfathalt, elektroendosmos och DNas/RNas-analys Separationsintervall: 50bp till 1000bp
UltraPure Agarose 10000 (kat. nr. 16550-100) är en ersättning för kat. nr 10975-035.
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 påse innehållande 100 g av UltraPure™ Agaros med låg smältpunkt. Förvaras vid rumstemperatur.
Separationsintervall 50 till 1000 bp
Form Pulver
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores, blotting
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Smältpunkt Standard smältpunkt
Kvantitet 100 g
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttyp Agarosegel