Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Agaros
Produktkod. 11553277
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11553277 100 g 100g
10264544 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11553277 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 16500100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 SEK
    1797.65 SEK / 100g
    Save 317.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lätthällbar pip minskar spill och föroreningar
UltraPure™ Agaros är en polysackarid som används för storleksbaserad separation av nukleinsyror i agarosgelelektroforesapplikationer. UltraPure™ Agaros är idealiskt för att lösa upp DNA- och RNA-fragment från 100 bp till> 30 kb
  • Idealisk för analys och återvinning av DNA och RNA för rutintillämpningar
  • Stark gelstruktur möjliggör bättre hantering och mindre brott
  • Kan användas i proteinelektroforesapplikationer som Ouchterlony (antigen-antikroppsinteraktionsanalys) och radiell immundiffusion (RID) (antigenkvantifieringsanalys)
  • Förbättrad förpackning
  • Prestanda- och kvalitetstestning
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Innehåll: 1 påse innehållande 100 g av UltraPure™ Agarose
Förvaring: °15 C till °30 C
Separationsintervall 100 till> 30 000 bp
Form Pulver
För användning med (applikation) Gelelektrofores
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Smältpunkt Standard smältpunkt
Kvantitet 100 g
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttyp Agarosegel