Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Agaros med låg smältpunkt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10143954
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10143954 50 g 50g
10032744 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10143954 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 16520050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6180.00 SEK
    5500.65 SEK / 50g
    Save 679.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lätthällbar pip minskar spill och föroreningar
UltraPureLow Melting Point Agarose är en polysackarid som används för storleksbaserad separation av nukleinsyror i agarosgelelektroforesapplikationer. UltraPureLow Melting Point Agarose är idealisk för att lösa upp DNA- och RNA-fragment större än 1 000 bp och för återvinning av nukleinsyrafragment efter elektrofores, eftersom det smälter vid °65,5 C (under smältpunkten för de flesta nukleinsyror). Lösningen förblir flytande vid 37 °C och härdar snabbt vid temperaturer under 25 °C
  • Idealisk för analys och återvinning av DNA och RNA för rutintillämpningar
  • Stark gelstruktur möjliggör bättre hantering och mindre brott
  • Idealisk för olika applikationer såsom in-gel-manipulation, vävnads- och cellodling och virala plackanalyser
  • Kan också användas i proteinelektroforesapplikationer som Ouchterlony (antigen-antikroppsinteraktionsanalys) och radiell immundiffusion (RID) (antigenkvantifieringsanalys)
  • Förbättrad förpackning: Miljövänliga, hållbara förpackningar använder 75 % mindre plast än originalflaskorna. Det innebär mindre energi och råmaterial som används vid tillverkningen och mindre avfall på deponier
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Prestanda av UltraPure Agaros utvärderas för att uppfylla specifikationer i utseende, fukt, gelstyrka, gelningstemperatur, smälttemperatur, sulfathalt, elektroendosmos och DNas/RNas-analys
  • Separationsintervall:> 1 000 bp.
UltraPureLow Melting Point Agarose (kat. nr. 16520-100) är en ersättning för den artikel som tidigare såldes under kat. nr 15517-022.
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring UltraPure™ Agaroseprodukter är förpackade i nya miljövänliga påsar som använder mindre material än konventionella plastflaskor. Butik kl 15° till 30 °C.
Separationsintervall 100 till> 30 000 bp
Form Pulver
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores, proteinelektrofores, blotting
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Smältpunkt Låg smältpunkt
Kvantitet 50 g
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttyp Agarosegel