Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Agaros med låg smältpunkt
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4926444
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10143954
Brand: Invitrogen™ 16520050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lätthällbar pip minskar spill och föroreningar
UltraPureLow Melting Point Agarose är en polysackarid som används för storleksbaserad separation av nukleinsyror i agarosgelelektroforesapplikationer. UltraPureLow Melting Point Agarose är idealisk för att lösa upp DNA- och RNA-fragment större än 1 000 bp och för återvinning av nukleinsyrafragment efter elektrofores, eftersom det smälter vid °65,5 C (under smältpunkten för de flesta nukleinsyror). Lösningen förblir flytande vid 37 °C och härdar snabbt vid temperaturer under 25 °C
  • Idealisk för analys och återvinning av DNA och RNA för rutintillämpningar
  • Stark gelstruktur möjliggör bättre hantering och mindre brott
  • Idealisk för olika applikationer såsom in-gel-manipulation, vävnads- och cellodling och virala plackanalyser
  • Kan också användas i proteinelektroforesapplikationer som Ouchterlony (antigen-antikroppsinteraktionsanalys) och radiell immundiffusion (RID) (antigenkvantifieringsanalys)
  • Förbättrad förpackning: Miljövänliga, hållbara förpackningar använder 75 % mindre plast än originalflaskorna. Det innebär mindre energi och råmaterial som används vid tillverkningen och mindre avfall på deponier
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Prestanda av UltraPure Agaros utvärderas för att uppfylla specifikationer i utseende, fukt, gelstyrka, gelningstemperatur, smälttemperatur, sulfathalt, elektroendosmos och DNas/RNas-analys
  • Separationsintervall:> 1 000 bp.
UltraPureLow Melting Point Agarose (kat. nr. 16520-100) är en ersättning för den artikel som tidigare såldes under kat. nr 15517-022.
Agarosgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring UltraPure™ Agaroseprodukter är förpackade i nya miljövänliga påsar som använder mindre material än konventionella plastflaskor. Butik kl 15° till 30 °C.
Produkttyp Agaros
Separationsintervall 100 till> 30 000 bp
Form Pulver
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores, proteinelektrofores, blotting
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Smältpunkt Låg smältpunkt
Produktlinje UltraPure
Kvantitet 50 g