Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Urea
Produktkod. p-4926994
Kvantitet:
500 g
2 kg
Produkttyp:
Ultraren urea
Urea
Förpackningsstorlek:
2kg
Varje
Produktkod. 10469033
Brand: Invitrogen™ 15505035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
UltraPure™ Urea is an effective protein denaturant.
UltraPure™ Urea is an effective protein denaturant. In a highly concentrated (6 to 8 M) urea solution, many proteins unfold and separate into their constituent polypeptide chains. UltraPure™ Urea is also used to denature nucleic acids in sequencing gels.
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at room temperature.
Produkttyp Ultraren urea
Produktlinje UltraPure
Kvantitet 500 g
Frakt skick Room Temperature
Form Powder